Simazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16950000EA 125 EUR InStock
EHERC16950000
Simazine
Simazine
Formule: C₇H₁₂ClN₅
MW: 201,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023174
Numéro CAS: 122-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité