Calcium standard solution, 1,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (from CaCO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13852.AD 13852.AE 13852.AP
13852.ADEA 55.6 EUR InStock
13852.AD 13852.AE 13852.AP
Calcium standard solution, 1,000 mg/L Ca in 5% nitric acid (from CaCO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité