Iridium standard solution, 1,000 mg/L Ir in 20% hydrochloric acid (de IrCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
88072.AE 88072.AP
88072.AEEA 131 EUR InStock
88072.AE 88072.AP
Iridium standard solution, 1,000 mg/L Ir in 20% hydrochloric acid (de IrCl₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'iridium
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité