Thallium standard solution, 1,000 mg/L Tl in 5% nitric acid (de Tl) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13851.AD 13851.AE 13851.AP
13851.ADEA 57.4 EUR InStock
13851.AD 13851.AE 13851.AP
Thallium standard solution, 1,000 mg/L Tl in 5% nitric acid (de Tl) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité