2,4,5-T
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17100000EA 120 EUR InStock
EHERC17100000
2,4,5-T
2,4,5-T
Formule: C₈H₅Cl₃O₃
MW: 255,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004301
Numéro CAS: 93-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité