Hexaméthyldisilathianne, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44818.03 44818.06
44818.03EA 48.2 EUR InStock
44818.03 44818.06
Hexaméthyldisilathianne, tech.
Hexaméthyldisilathianne
CAS No.: 3385-94-2 Molecular Formula: C6H18SSi2 Formula Weight: 178.44 Flash Point: 26°(79°F) Physical Form: Liquid in ampoules Density: 0.851 Refractive Index: 1.4598 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Boiling Point: 162-166° Beilstein Reference: 1740046 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014851
Formule: C₆H₁₈SSi₂
Point d'ébullition: 162…166 °C
Densité: 0.851
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014851
Numéro CAS: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité