Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,5-Diméthylphényl)acétonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L01942.14EA 182 EUR InStock
L01942.14
(2,5-Diméthylphényl)acétonitrile ≥98%
(2,5-Diméthylphényl)acétonitrile


Formule: C₁₀H₁₁N
Point d'ébullition: 73 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013816
Numéro CAS: 16213-85-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité