5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
013958-1G 013958-5G
FLUO013958-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013958-1G FLUO013958-5G
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
Numéro MDL: MFCD03094518
Numéro CAS: 96515-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité