4-n-Nonylphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15609.06EA 226 EUR InStock
A15609.06 A15609.03
4-n-Nonylphénol ≥98%
4-n-Nonylphénol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 127…130 °C (27 mmHg)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 0,937
Point d'éclair: 150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002396
Numéro CAS: 104-40-5
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité