Triéthylborane 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
176981000 176988000
176981000.EA 90.7 EUR InStock
176981000. 176988000.
Triéthylborane 1 M dans le THF, AcroSeal®
Triéthylborane
Formule: C₆H₁₅B
MW: 98 g/mol
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009022
Numéro CAS: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.30 M
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité