Propachlore
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16380000EA 146 EUR InStock
EHERC16380000
Propachlore
Propachlore
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Numéro CAS: 1918-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité