Furanne-2(5H)-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13142.06EA 225 EUR InStock
L13142.06 L13142.14 L13142.03
Furanne-2(5H)-one 96%
Furanne-2(5H)-one
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 212…214 °C
Point de fusion: 3…4 °C
Densité: 1,197
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Numéro MDL: MFCD00005376
Numéro CAS: 497-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité