Cadmium acétate 5%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
03120.6020 03120.2000 03120.3000 03120.4000
KRAF03120.6020EA 382 EUR InStock
KRAF03120.6020 KRAF03120.2000 KRAF03120.3000 KRAF03120.4000
Cadmium acétate 5%, très pur
Cadmium acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Cd
Numéro MDL: MFCD00012449
Numéro CAS: 543-90-8
EINECS: 208-853-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité