Hazen Couleur Standard
Fournisseur: REAGECON
HAZ250 HAZ10 HAZ25 HAZ50 HAZ0 HAZ100 HAZ40 HAZ500 HAZ5 HAZ5005
634-0500EA 351 EUR InStock
634-0500 REGEHAZ10 REGEHAZ25 REGEHAZ50 REGEHAZ0 REGEHAZ100 REGEHAZ40 REGEHAZ500 REGEHAZ5 REGEHAZ5005
Hazen Couleur Standard
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
The products can be used to calibrate, control, qualify and validate colour measurement instruments.
  • Ready to use
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
  • Consistency of product - independent, traceable, certified
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité