Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

H52381.03EA 485 EUR InStock
H52381.03
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 96%
6-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one


Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Numéro MDL: MFCD04114378
Numéro CAS: 66361-67-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité