1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13303.22 A13303.36
A13303.22EA 49.6 EUR InStock
A13303.22 A13303.36
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Purity: 97% CAS No.: 529-34-0 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 129°(264°F) Refractive Index: 1.5695 Melting Point: 6-8° Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 607374 MDL No.: MFCD00001688
Formule: C₁₀H₁₀O
Point d'ébullition: 257 °C
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 1.097
Point d'éclair: 129 °C (264 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001688
Numéro CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité