1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Beta-tetralone
L01053.06 L01053.14
L01053.06EA 68.5 EUR InStock
L01053.06 L01053.14
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one ≥99%
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one
Purity: 99% CAS No.: 530-93-8 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 18° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 509386 MDL No.: MFCD00001727
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.106
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00001727
Numéro CAS: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité