5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L15129.06EA 93.7 EUR InStock
L15129.06 L15129.03
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97%
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 86…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001692
Numéro CAS: 33892-75-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité