6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
298920010 298920050
ACRO298920010EA 128 EUR InStock
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 90%
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'ébullition: 114…116 °C (.2 mmHg)
Point de fusion: 28…35 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001729
Numéro CAS: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité