7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22432.03EA 56.3 EUR InStock
B22432.03 B22432.06
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one ≥98%
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (1,5 mmHg)
Densité: 1,130
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00001730
Numéro CAS: 4133-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité