1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
A17034.06 A17034.14
A17034.06EA 206 EUR InStock
A17034.06 A17034.14
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one ≥99%
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one
Purity: 99% CAS No.: 28315-93-7 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 209-211° Beilstein Reference: 2437410
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001693
Numéro CAS: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité