1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one
Fournisseur: Molekula
MOLE16365567-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16365567-5G
1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one
1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156670
Numéro CAS: 3470-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité