5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
177470100 177470500
ACRO177470100EA 51.3 EUR InStock
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol 98%
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001738
Numéro CAS: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité