5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10164.06EA 35 EUR InStock
L10164.06 L10164.14
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol ≥98%
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 275…276 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001738
Numéro CAS: 1125-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité