1-(Méthylamino)anthraquinone 98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
M28200-5G M28200-100G M28200-500G
M28200-5GEA 58.3 EUR InStock
M28200-5G M28200-100G M28200-500G
1-(Méthylamino)anthraquinone 98%, Sigma-Aldrich®
1-(Méthylamino)anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 170...172 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001197
Numéro CAS: 82-38-2
EINECS: 201-417-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6faee21e54c59d5557eae3a273a42330a2b3a50a&vid=6e88f2082a2422525584fa56e8c3c336de019c58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Faint red to very dark red
Appearance (form) Powder or crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 97.5 %
Carbon content 74.0 - 77.8 %
Nitrogen content 5.6 - 6.1 %
Infrared spectrum Conforms to structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité