1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO211990250EA 176 EUR InStock
ACRO211990250 ACRO211990050
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₅
MW: 256,21 g/mol
Point de fusion: 253…256 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001203
Numéro CAS: 81-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to orange-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 mg/ml in NH4OH) Red to very dark red to purple
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 470 to 490 nm (10 mg/l methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité