1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Molekula
MOLEM65000587EA 0 EUR InStock
MOLEM65000587
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₅
MW: 256,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001203
Numéro CAS: 81-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité