1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
229148-5GEA 96 EUR InStock
229148-5G
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Purpurin (1, 2, 4-trihydroxyanthraquinone) is the key pigment present in the roots of Indian madder (Rubia cordifolia). This pigment produces colors, with distinctive heat and light resistant properties.
  • Nuclear stain in histology
Formule: C₁₄H₈O₅
MW: 256,21 g/mol
Point de fusion: 253 - 256 °C (lit,)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001203
Numéro CAS: 81-54-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/00/26658700.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Dark Red to Orange-Brown or Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 254 - 260 nm
Extinction Coefficient ≥17000
Wavelength 511 - 517 nm
Extinction Coefficient ≥7000
c = 0.01 g/L, Methanol
Carbon 58.4 - 72.8%
Purity (HPLC) Typically 70 - 85%
Solubility (Turbidity) Clear to Turbid
c = 1 mg/ml, NH₄OH
Solubility (Colour) Conforms to Requirements
Red to Very Dark Red to Purple
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité