D-Gluconate de zinc hydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Gluconic acid Zzinc(II) salt hydrate, Zinc(II) gluconate hydrate, Zinc gluconate hydrate
B23022.22 B23022.36
B23022.22EA 30.6 EUR InStock
B23022.22 B23022.36
D-Gluconate de zinc hydraté ≥97%
D-Gluconate de zinc hydraté
Purity: 97% CAS No.: 4468-02-4 Molecular Formula: C12H22O14Zn.xH2O Formula Weight: 455.69(anhy) Odour: Odourless pH: 6.5 Merck Reference: 14,4456 MDL No.: MFCD00868110
Formule: C₁₂H₂₂O₁₄Zn·xH₂O
MW: 455,69 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00868110
Numéro CAS: 4468-02-4
EINECS: 224-736-9
Merck Index: 14,4456
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité