trans,trans-Déca-2,4-diènal
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
10005432-10 10005432-25 10005432-5 10005432-50
CAYM10005432-10EA 114 EUR InStock
CAYM10005432-10 CAYM10005432-25 CAYM10005432-5 CAYM10005432-50
trans,trans-Déca-2,4-diènal
trans,trans-Déca-2,4-diènal
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007007
Numéro CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité