Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
128070010 128070050
ACRO128070010EA 78.1 EUR InStock
ACRO128070010 ACRO128070050
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique 97%
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique
Formule: C₆H₆O₄
Point d'ébullition: 320 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002702
Numéro CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité