Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03987.03 L03987.06
L03987.03EA 35.4 EUR InStock
L03987.03 L03987.06
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique ≥98%
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique
Purity: 98+% CAS No.: 3588-17-8 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 1722248 Merck Reference: 14,6299 MDL No.: MFCD00002702
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002702
Numéro CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Merck Index: 14,6299
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité