Ketoprofen
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.00EA 1720 EUR InStock
PROOMM0001.00
Ketoprofen
Ketoprofen
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité