Ketoprofen, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34016-100MG-REA 101 EUR InStock
34016-100MG-R
Ketoprofen, Supelco®
Ketoprofen
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité