1,2,3,4-Tétrachloro-5,5-diméthoxycyclopenta-1,3-diène pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.14227.0005EA 0 EUR InStock
8.14227.0005
1,2,3,4-Tétrachloro-5,5-diméthoxycyclopenta-1,3-diène pour la synthèse
1,2,3,4-Tétrachloro-5,5-diméthoxycyclopenta-1,3-diène
Formule: C₇H₆Cl₄O₂
MW: 263,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001353
Numéro CAS: 2207-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité