Methylcyclopentadiene dimer 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 171 EUR InStock
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082297
Numéro CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité