Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilisé, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 200 ppm
A17596.0J A17596.AP A17596.AU
A17596.0JEA 319 EUR InStock
A17596.0J A17596.AP A17596.AU
Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilisé, grade Technique
Methylcyclopentadiene dimer
Purity: 90% CAS No.: 26472-00-4 Molecular Formula: C12H16 Formula Weight: 160.26 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: ≈-50° Boiling Point: 198-201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00082297
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 198…201 °C
Point de fusion: <–50 °C
Densité: 0.940
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082297
Numéro CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité