Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride 50 - 55% (p/p) dans le 1,2-dichloroéthane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17891.03 L17891.06
L17891.03EA 30.3 EUR InStock
L17891.03 L17891.06
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride 50 - 55% (p/p) dans le 1,2-dichloroéthane
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
CAS No.: 99337-56-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4N(H2F3) Formula Weight: 301.48 Flash Point: 13°(55°F) UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00145365
Formule: C₁₆H₃₈F₃N
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145365
Numéro CAS: 99337-56-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité