2-Cyanopyrimidine
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
019246-10G 019246-50G
FLUO019246-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019246-10G FLUO019246-50G
2-Cyanopyrimidine
2-Cyanopyrimidine
Formule: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160513
Numéro CAS: 14080-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité