Germanium standard solution, 10,000 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
14410.AD 14410.AE 14410.AP
14410.ADEA 115 EUR InStock
14410.AD 14410.AE 14410.AP
Germanium standard solution, 10,000 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité