Molybdenum standard solution, 10,000 mg/L Mo in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Mo) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
35766.AE 35766.AP 35766.AD
35766.AEEA 143 EUR InStock
35766.AE 35766.AP 35766.AD
Molybdenum standard solution, 10,000 mg/L Mo in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Mo) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité