1,4-Dithianne-2,5-diol
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
022124-100G 022124-1KG
FLUO022124-100GEA 0 EUR InStock
FLUO022124-100G FLUO022124-1KG
1,4-Dithianne-2,5-diol
1,4-Dithianne-2,5-diol
Formule: C₄H₈O₂S₂
MW: 152,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006659
Numéro CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité