Hafnium standard solution, 1,000 mg/L Hf in 5% hydrochloric acid (de HfOCl₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13843.AD 13843.AE
13843.ADEA 70.3 EUR InStock
13843.AD 13843.AE
Hafnium standard solution, 1,000 mg/L Hf in 5% hydrochloric acid (de HfOCl₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'hafnium
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité