Rhenium standard solution, 1,000 mg/L Re in 5% nitric acid (de Re) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13817.AD 13817.AE 13817.AP
13817.ADEA 117 EUR InStock
13817.AD 13817.AE 13817.AP
Rhenium standard solution, 1,000 mg/L Re in 5% nitric acid (de Re) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rhénium
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certifications: Traceable to NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité