Titane 1,000 mg/L en solution dans l'acide nitrique 5% (de Ti) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
35771.AE 35771.AP
35771.AEEA 42.3 EUR InStock
35771.AE 35771.AP
Titane 1,000 mg/L en solution dans l'acide nitrique 5% (de Ti) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de titane
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité