Arecoline bromhydrate
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Arecoline hydrobromide
13662-100 13662-250 13662-500
CAYM13662-100EA 33.6 EUR InStock
CAYM13662-100 CAYM13662-250 CAYM13662-500
Arecoline bromhydrate
Arecolinium bromide
Formule: C₈H₁₄BrNO₂
MW: 236,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039041
Numéro CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité