Acide dimethylarsinique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO318150500EA 178 EUR InStock
ACRO318150500 ACRO318152500 ACRO318150100 ACRO318150050
Acide dimethylarsinique 98%
Acide dimethylarsinique
Formule: (CH₃)₂As(O)OH
MW: 138 g/mol
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002095
Numéro CAS: 75-60-5
ONU: 1572
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité