Acide dimethylarsinique
Fournisseur: Molekula
MOLE81780719-25GEA 0 EUR InStock
MOLE81780719-25G
Acide dimethylarsinique
Acide dimethylarsinique
Formule: (CH₃)₂As(O)OH
MW: 138 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002095
Numéro CAS: 75-60-5
ONU: 1572
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité