9-Hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylate de butyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13812000EA 175 EUR InStock
EHERC13812000
9-Hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylate de butyle
9-Hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylate de butyle
Formule: C₁₈H₁₈O₃
Numéro CAS: 2314-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité