Hexafluoroacétone 1,5-hydraté
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
003250-25G 003250-100G
FLUO003250-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003250-25G FLUO003250-100G
Hexafluoroacétone 1,5-hydraté
Hexafluoroacétone 1,5-hydraté
Formule: C₃F₆O·1.5H₂O
MW: 193,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149063
Numéro CAS: 13098-39-0
EINECS: 211-676-3
ONU: 2552
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité